Stampa…
Xenon difluoride 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8020-1G PC8020-25G PC8020-5G
APOSPC8020-1GEA 87.3 EUR
APOSPC8020-1G APOSPC8020-25G APOSPC8020-5G
Xenon difluoride 99,9%
Xenon difluoride
Convenient fluorinating agent
Formula: F₂Xe
Punto di fusione: 129 °C
Densità: 4,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040538
CAS Number: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3087
ADR: 5.1+6.1,II