Stampa…
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
PC8019-1G PC8019-5G PC8019-250MG
APOSPC8019-1GEA 190 EUR
APOSPC8019-1G APOSPC8019-5G APOSPC8019-250MG
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide
Formula: C₉H₉BrFNO
Peso molecolare: 246,0763 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800904
CAS Number: 951884-08-5