Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8005-5G PC8005-1G
APOSPC8005-5GEA 171 EUR
APOSPC8005-5G APOSPC8005-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆ClF₃O
Peso molecolare: 210,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115855
CAS Number: 886497-07-0