Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC8004-1G PC8004-25G PC8004-5G
APOSPC8004-1GEA 72.7 EUR
APOSPC8004-1G APOSPC8004-25G APOSPC8004-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115852
CAS Number: 570391-18-3
UN: 3265
ADR: 8,III