Stampa…
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7999-1G PC7999-5G
APOSPC7999-1GEA 203 EUR
APOSPC7999-1G APOSPC7999-5G
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₆FIN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11053924
CAS Number: 1060817-10-8