2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC7997-500MG
PC7997-1G
APOSPC7997-500MGEA
560
EUR
APOSPC7997-500MG
APOSPC7997-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formula:
C₁₀H₁₁F₃N₂OS Punto di fusione: 42…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09864683 CAS Number: 1000339-88-7 |