Stampa…
4-Amino-3-fluorothiophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7991-1G PC7991-5G
APOSPC7991-1GEA 116 EUR
APOSPC7991-1G APOSPC7991-5G
4-Amino-3-fluorothiophenol
4-Amino-3-fluorothiophenol
Formula: C₆H₆FNS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09835280
CAS Number: 15178-48-0