Stampa…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7987-1G PC7987-5G
APOSPC7987-1GEA 94.5 EUR
APOSPC7987-1G APOSPC7987-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate
Formula: C₅H₂F₁₀O₃S
Peso molecolare: 332,12 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C/732mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093339
CAS Number: 6401-01-0
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II