Stampa…
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7986-1G PC7986-500MG PC7986-5G
APOSPC7986-1GEA 212 EUR
APOSPC7986-1G APOSPC7986-500MG APOSPC7986-5G
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄F₃IN₂O₂
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14560547
CAS Number: 400-69-1