Stampa…
2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methoxybenzene
PC7985-1G PC7985-25G PC7985-5G
APOSPC7985-1GEA 55.1 EUR
APOSPC7985-1G APOSPC7985-25G APOSPC7985-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO
Punto di ebollizione: 126…127 °C/10mmHg
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743597
CAS Number: 447463-56-1
UN: 3261
ADR: 8,III