Stampa…
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7983-5G PC7983-1G PC7983-10G
APOSPC7983-5GEA 53.9 EUR
APOSPC7983-5G APOSPC7983-1G APOSPC7983-10G
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
2,6-Difluoro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₂F₂IN
Peso molecolare: 240,98 g/mol
Punto di ebollizione: 85…87 °C/15mmHg
Punto di fusione: 41…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743595
CAS Number: 685517-67-3