Stampa…
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluoropyridine-3-carbaldehyde, 2,6-Difluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC7981-100G PC7981-25G PC7981-5G
APOSPC7981-100GEA 540 EUR
APOSPC7981-100G APOSPC7981-25G APOSPC7981-5G
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
2,6-Difluoronicotinaldehyde
Formula: C₆H₃F₂NO
Peso molecolare: 143,093 g/mol
Punto di ebollizione: 64…66 °C/15mmHg
Punto di fusione: 19…20 °C
Densità: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08277633
CAS Number: 155601-65-3