Stampa…
Vanadium(IV) fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7980-100G PC7980-25G
APOSPC7980-100GEA 301 EUR
APOSPC7980-100G APOSPC7980-25G
Vanadium(IV) fluoride 95%
Vanadium(IV) fluoride
Formula: F₄V
Punto di fusione: 325 °C
Densità: 2,975 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042554
CAS Number: 10049-16-8
EINECS: 233-171-7
UN: 3285
ADR: 6.1,III