Stampa…
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
PC7974-1G PC7974-5G
APOSPC7974-1GEA 80 EUR
APOSPC7974-1G APOSPC7974-5G
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Formula: C₁₁H₁₂ClFO₂
Peso molecolare: 230,6632 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800898
CAS Number: 911314-43-7