tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC7973-1G
PC7973-5G
APOSPC7973-1GEA
152
EUR
APOSPC7973-1G
APOSPC7973-5G
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Formula:
C₁₁H₁₂BrFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09800899 CAS Number: 951884-50-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |