Stampa…
2,3-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7967-5G PC7967-1G
APOSPC7967-5GEA 181 EUR
APOSPC7967-5G APOSPC7967-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115983
CAS Number: 886500-67-0