Stampa…
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7964-100G PC7964-25G PC7964-5G
APOSPC7964-100GEA 242 EUR
APOSPC7964-100G APOSPC7964-25G APOSPC7964-5G
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅FO₃
Peso molecolare: 156.11 g/mol
Punto di fusione: 161…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143161
CAS Number: 350-29-8