Stampa…
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7963-100G PC7963-25G PC7963-500G
APOSPC7963-100GEA 278 EUR
APOSPC7963-100G APOSPC7963-25G APOSPC7963-500G
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₄FNO₂
Punto di fusione: 214…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094454
CAS Number: 164149-28-4