Stampa…
Vanadium oxytrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7960-25G PC7960-5G
APOSPC7960-25GEA 328 EUR
APOSPC7960-25G APOSPC7960-5G
Vanadium oxytrifluoride
Vanadium oxytrifluoride
Formula: F₃OV
Punto di fusione: 1406 °C
Densità: 3,363 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042555
CAS Number: 13709-31-4
EINECS: 237-250-7
UN: 3290
ADR: 6.1+8,II