Stampa…
Ultramark®
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: SpectraSynQ PFPE-1600
PC7953-100MG PC7953-1G
APOSPC7953-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC7953-100MG APOSPC7953-1G
Ultramark®
Ultramark®
Fluorinated polyether for mass spectrometry up to mass 1960
Punto di ebollizione: 128 °C/0.2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00166131
CAS Number: 66795-94-6