Stampa…
3-Bromo-2-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7951-5G PC7951-100G PC7951-25G
APOSPC7951-5GEA 14.7 EUR
APOSPC7951-5G APOSPC7951-100G APOSPC7951-25G
3-Bromo-2-fluoropyridine 98%
3-Bromo-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₃BrFN
Punto di ebollizione: 76 °C/20mmHg
Flash Pt: <90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04112496
CAS Number: 36178-05-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II