Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Bis(perfluorophenyl)(phenyl)phosphine, SpectraSynQ 443
Fluorinated mass marker up to mass 443
Formula:
C₁₈H₅F₁₀P Peso molecolare: 442.2 g/mol Punto di ebollizione: 105 °C/0.2mmHg Punto di fusione: 55…65 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000291 CAS Number: 5074-71-5 EINECS: 225-780-1 |