Stampa…
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-3-iodo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7943-1G PC7943-500MG PC7943-5G
APOSPC7943-1GEA 270 EUR
APOSPC7943-1G APOSPC7943-500MG APOSPC7943-5G
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄F₃IN₂O₂
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14560546
CAS Number: 543740-74-5