Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7934-25G PC7934-5G
APOSPC7934-25GEA 205 EUR
APOSPC7934-25G APOSPC7934-5G
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂F₄O
Peso molecolare: 178,09 g/mol
Punto di ebollizione: 178 °C
Densità: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167387
CAS Number: 19842-76-3