Stampa…
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7933-1G PC7933-5G
APOSPC7933-1GEA 45.2 EUR
APOSPC7933-1G APOSPC7933-5G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃FO₂S
Peso molecolare: 263,501 g/mol
Punto di fusione: 56…57,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094453
CAS Number: 13656-52-5
UN: 3261
ADR: 8,III