Stampa…
2-Fluoro-6-(methylamino)benzenecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-6-(methylamino)benzonitrile
PC7924-1G PC7924-250MG
APOSPC7924-1GEA 105 EUR
APOSPC7924-1G APOSPC7924-250MG
2-Fluoro-6-(methylamino)benzenecarbonitrile 95%
2-Fluoro-6-(methylamino)benzenecarbonitrile
Formula: C₈H₇FN₂
Peso molecolare: 150,16 g/mol
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12193344
CAS Number: 96783-85-6