Stampa…
4,4-Difluorocyclohexanone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7922-1G PC7922-5G PC7922-10G
APOSPC7922-1GEA 43.5 EUR
APOSPC7922-1G APOSPC7922-5G APOSPC7922-10G
4,4-Difluorocyclohexanone
4,4-Difluorocyclohexanone
Formula: C₆H₈F₂O
Punto di fusione: 34…37 °C
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08146635
CAS Number: 22515-18-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III