Stampa…
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7920-1G PC7920-25G PC7920-5G
APOSPC7920-1GEA 108 EUR
APOSPC7920-1G APOSPC7920-25G APOSPC7920-5G
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine 97%
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Formula: C₆F₉N₃
Punto di ebollizione: 98…99 °C/748mmHg
Densità: 1,596 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042436
CAS Number: 368-66-1
EINECS: 206-709-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III