Stampa…
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7919-1G PC7919-5G PC7919-250MG
APOSPC7919-1GEA 40.8 EUR
APOSPC7919-1G APOSPC7919-5G APOSPC7919-250MG
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₉H₃F₉
Peso molecolare: 282,105 g/mol
Punto di ebollizione: 119,6 °C/750mmHg
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 1,5139 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054722
CAS Number: 729-81-7
UN: 1993
ADR: 3,III