Stampa…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7918-1G PC7918-500MG
APOSPC7918-1GEA 342 EUR
APOSPC7918-1G APOSPC7918-500MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₄
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09475898
CAS Number: 957120-22-8