4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7917-1G
PC7917-250MG
APOSPC7917-1GEA
148
EUR
APOSPC7917-1G
APOSPC7917-250MG
4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline 96%
4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline
Formula:
C₈H₁₀FNO Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09475904 CAS Number: 941294-13-9 |