Stampa…
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxyaniline hydrochloride
PC7914-1G PC7914-25G PC7914-5G
APOSPC7914-1GEA 51 EUR
APOSPC7914-1G APOSPC7914-25G APOSPC7914-5G
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClFNO
Peso molecolare: 177,6000 g/mol
Punto di fusione: 201…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800850
CAS Number: 178671-97-1