Stampa…
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7911-1G PC7911-25G PC7911-5G
APOSPC7911-1GEA 102 EUR
APOSPC7911-1G APOSPC7911-25G APOSPC7911-5G
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide
Formula: C₁₁H₁₃BrFNO
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475888
CAS Number: 941294-23-1