Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7909-1G PC7909-5G
APOSPC7909-1GEA 118 EUR
APOSPC7909-1G APOSPC7909-5G
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide 98%
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₇BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475889
CAS Number: 171426-13-4