Stampa…
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7906-1G PC7906-5G
APOSPC7906-1GEA 34.8 EUR
APOSPC7906-1G APOSPC7906-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Punto di fusione: 42…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777155
CAS Number: 847502-87-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III