Tris(pentafluorophenyl)phosphine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₈F₁₅P Punto di fusione: 108…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079654 CAS Number: 1259-35-4 EINECS: 215-021-2 |