Stampa…
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7903-1G PC7903-250MG PC7903-100MG
APOSPC7903-1GEA 0 EUR
APOSPC7903-1G APOSPC7903-250MG APOSPC7903-100MG
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine 97+%
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Punto di fusione: 97…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095329
CAS Number: 80025-72-5