Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7901-10G PC7901-5G PC7901-1G
APOSPC7901-10GEA 423 EUR
APOSPC7901-10G APOSPC7901-5G APOSPC7901-1G
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 875664-46-3