Stampa…

1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene

PC7899-1G PC7899-5G
APOSPC7899-1GEA 51 EUR
APOSPC7899-1G APOSPC7899-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene
Formula: C₃HCl₂F₃
Peso molecolare: 164,94 g/mol
Punto di ebollizione: 53…55 °C
Punto di fusione: –109,2 °C
Densità: 1,4653 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08461577
CAS Number: 431-27-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR