Stampa…
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxy]propane
PC7896-1G PC7896-25G PC7896-5G PC7896-250MG
APOSPC7896-1GEA 29.2 EUR
APOSPC7896-1G APOSPC7896-25G APOSPC7896-5G APOSPC7896-250MG
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane
Formula: C₈HF₁₇O₂
Peso molecolare: 452,07 g/mol
Punto di ebollizione: 103…105 °C
Punto di fusione: –122 °C
Densità: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054714
CAS Number: 3330-14-1