Stampa…
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7892-1G PC7892-5G PC7892-25G
APOSPC7892-1GEA 69.8 EUR
APOSPC7892-1G APOSPC7892-5G APOSPC7892-25G
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₄F₂O₂
Peso molecolare: 122,07 g/mol
Punto di ebollizione: 70…71 °C/7mmHg
Punto di fusione: 55…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115828
CAS Number: 107873-03-0
UN: 3261
ADR: 8,III