Stampa…
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7889-1G PC7889-5G
APOSPC7889-1GEA 156 EUR
APOSPC7889-1G APOSPC7889-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO₂
Peso molecolare: 156,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116336
CAS Number: 405-09-4