Stampa…
Tris(4-fluorophenyl)phosphine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7886C-25G PC7886C-100G
APOSPC7886C-25GEA 101 EUR
APOSPC7886C-25G APOSPC7886C-100G
Tris(4-fluorophenyl)phosphine 97%
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Formula: C₁₈H₁₂F₃P
Peso molecolare: 316,26 g/mol
Punto di fusione: 80…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013553
CAS Number: 18437-78-0