Stampa…
1-Chlorononafluorobutane 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7881-5G PC7881-25G
APOSPC7881-5GEA 369 EUR
APOSPC7881-5G APOSPC7881-25G
1-Chlorononafluorobutane 96%
1-Chlorononafluorobutane
Formula: C₄ClF₉
Punto di ebollizione: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798130
CAS Number: 558-89-4
UN: 3163
ADR: 2.2,