Stampa…
5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-[(Dimethylamino)methyl]-4-fluorophenol
PC7876-1G PC7876-5G
APOSPC7876-1GEA 29.2 EUR
APOSPC7876-1G APOSPC7876-5G
5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine 99%
5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₂FNO
Peso molecolare: 169,20 g/mol
Punto di ebollizione: 225 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412238
CAS Number: 46049-91-6
UN: 2735
ADR: 8,III