4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Punto di fusione: 117…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08062377 CAS Number: 183237-86-7 |