Stampa…
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7872-10G PC7872-5G PC7872-1G
APOSPC7872-10GEA 157 EUR
APOSPC7872-10G APOSPC7872-5G APOSPC7872-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Punto di fusione: 222…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428569
CAS Number: 329014-60-0