Stampa…
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7871-5G PC7871-1G
APOSPC7871-5GEA 159 EUR
APOSPC7871-5G APOSPC7871-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
Punto di fusione: 201…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258849
CAS Number: 124728-45-6