Stampa…
Fluorotriphenylsilane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7870-5G PC7870-25G
APOSPC7870-5GEA 78.3 EUR
APOSPC7870-5G APOSPC7870-25G
Fluorotriphenylsilane
Fluorotriphenylsilane
Formula: C₁₈H₁₅FSi
Punto di ebollizione: 210 °C/10mmHg
Punto di fusione: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017899
CAS Number: 379-50-0
UN: 3261
ADR: 8,II