Stampa…
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: alpha-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC7869-1G PC7869-5G PC7869-10G
APOSPC7869-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7869-1G APOSPC7869-5G APOSPC7869-10G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formula: C₁₀H₈F₆O
Peso molecolare: 258,16 g/mol
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632521
CAS Number: 368-63-8